Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Prepared Brilliant Green Bile Broth D/T Bottled Media
Click to view available options
Poids plein:
10,0 à 10,3 g
9,5 à 10,5 g
Format:
Flacon universel
Tube versé
Description
For the detection of coliforms in water and other samples.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | 2 to 25°C |
| Format | Flacon universel |
| Origine de la fabrication | United Kingdom |
| Type de produit | Broth |
| Poids plein | 10,0 à 10,3 g |
| Formule | Peptone (10,0 g/l) ; lactose (10,0 g/l) ; bile de bœuf purifiée (20,0 g/l) ; vert brillant (0,0133 g/l) |
| Type d’emballage | Vingt-quatre flacons universels avec tube Durham et bouchons à vis |
| Quantité | 24 x 10 ml |