Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Sensitest Oxoid™
Code produit. 11963952
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11963952 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11963952 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant CM0409B
La gélose Sensitest Oxoid est utilisée pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens.
La gélose Sensitest Oxoid est utilisée pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose Sensitest
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 15,6 L
Pour un usage en laboratoire uniquement