Learn More
Thermo Scientific™ Base pour gélose au sang de mouton (déshydratée)
Code produit. 10760554
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10760554
Marque: Thermo Scientific™ CM0854B
Cultivez et isolez des microorganismes exigeants grâce à des réactions hémolytiques améliorées avec ce milieu lorsqu’il ce dernier est utilisé avec du sang de mouton.
Cultivez et isolez des microorganismes fastidieux à partir d’échantillons cliniques grâce à des réactions hémolytiques améliorées avec du sang de mouton à l’aide de la base de gélose au sang de mouton Thermo Fisher™ Oxoid™ (déshydratée) lorsqu’elle est utilisée avec du sang de mouton. La base de gélose au sang de mouton a été développée pour répondre à la demande d’une base de gélose au sang particulièrement nutritive qui permettrait de récupérer un maximum d’organismes sans interférer avec leurs réactions hémolytiques lorsqu’ils sont utilisés avec le sang de mouton.
La base de gélose au sang de mouton est basée sur la formulation de la base de gélose au sang n°.2CM0271. La base de gélose sanguine n°.2, lorsqu’elle est complétée par du sang de mouton, a provoqué à de rares occasions une réaction hémolytique mixte (hémolyse alpha et bêta) pour certains streptocoques du groupe A (Streptococcus pyogenes). Ces réactions hémolytiques mixtes étaient dues à des quantités de traces de glucides fermentables dans l’extrait de levure et à des différences physiologiques entre le sang de mouton et le sang de cheval.1
Après avoir identifié les causes des réactions hémolytiques mixtes, la base de gélose au sang de mouton est conçue pour être compatible avec le sang de mouton. Les comparaisons avec d’autres bases de gélose sanguine complétées par du sang de mouton ont montré qu’avec la base de gélose au sang de mouton la croissance de nombreuses bactéries,en particulier les streptocoques fastidieux, est considérablement améliorée, et la réaction bêta hémolytique attendue est obtenue avec Streptococcus pyogenes.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose au sang de mouton
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 12,5 L