Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skim Milk Powder
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Oxoid Skim Milk Powder is a thermophile-free, spray dried powder for inclusion in bacteriological culture media.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle : NMKL. |
| Description | Poudre de lait écrémé |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Lait de vache |
| Quantité | 500 g |