Learn More
Thermo Scientific™ Chlorure de sodium bactériologique Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Le chlorure de sodium bactériologique Oxoid est un sel déshydraté adapté à l’inclusion en milieu de culture bactériologique.
Spécification
Spécification
| Description | Déshydraté ; chlorure de sodium bactériologique |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Chlorure de sodium bactériologique |
| Quantité | 500 g |