Learn More
Thermo Scientific™ Gélose SS modifiée Oxoid™
Code produit. 10528643
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10528643
Marque: Thermo Scientific™ CM0533B
Grâce à ce milieu, isolez et différenciez de manière sélective les espèces Shigella et Salmonella à partir d’échantillons pathologiques et de denrées alimentaires suspectes.
Isolez sélectivement, différenciez les espèces de Shigella et de Salmonella des échantillons pathologiques et des denrées alimentaires suspectées avec la gélose SS Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiée (déshydratée). La gélose SS modifiée est conçue pour surmonter les difficultés rencontrées par la gélose SS. La formulation améliorée comprend une modification du mélange de sel biliaire, de la peptone et de la valeur du pH, une amélioration de ses performances dans la croissance des shigelles et une amélioration de la taille des colonies pour les salmonelles avec un noircissement amélioré au centre.
Les salmonella et les shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés. La gélose SS est idéale pour l’analyse des échantillons contenant une flore mixte et suspectés d’abriter des agents pathogènes entériques, par ex., les échantillons médicaux ou les produits alimentaires.
  • Facile à lire : les shigelles forment des colonies transparentes, tandis que les salmonelles forment des colonies transparentes avec des centres noirs
  • Sélectif : les composants inhibiteurs sélectifs brillants verts, les sels biliaires, le thiosulfate et le citrate inhibent les organismes à Gram positif et les coliformes non ciblés.
Bien que couramment utilisée, la gélose SS traditionnelle a été critiquée en raison de l’inhibition excessive des espèces de Shigella.
L’étude a montré que la modification de la formulation par des altérations du mélange de sels biliaires, de la peptone et de la valeur du pH améliore considérablement ses performances dans la croissance des shigelles sans croissance trop accrue des organismes commensaux.
Les colonies de Salmonella sont également plus grandes avec un noircissement amélioré au centre. Le changement de formulation a réduit le nombre de g/l de 63 g à 57 g.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose SS modifiée
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 8,8 L