Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de transport Stuart (déshydraté)
Description
Simplifier le transport et le maintien d’organismes pathogènes exigeants grâce au milieu de transport Stuart Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu amélioré, qui a été décrit initialement par Moffett et coll.1 et Stuart et coll.2, est un milieu semi-solide non nutritif utilisé pour la conservation des Neisseria et autres germes exigeants pendant leur transport de l’établissement hospitalier jusqu’au laboratoire.
Initialement mis au point pour la conservation des agents pathogènes Neisseria gonorrhoeae et Trichomonas vaginalis, ce milieu peut également être utilisé pour le transport d’autres échantillons bactériologiques.
Conserver les espèces de Neisseria et d’autres organismes exigeants pendant leur transport depuis l’établissement hospitalier jusqu’au laboratoire grâce au milieu de transport Stuart.
- Comme démontré par Cooper3, ce milieu peut être utilisé pour le transport d’écouvillons de matériel clinique contenant des agents pathogènes entériques et des voies respiratoires supérieures.
- Comme démontré par Stuart et coll.2, ce milieu de transport peut être utilisé avec Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes et Corynebacterium diphtheriae.
- Comme démontré par Crookes et Stuart4, ce milieu de transport peut être utilisé en association avec la polymyxine pour la culture de Neisseria gonorrhoeae.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Milieu de transport Stuart |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 31,3 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement