Learn More
Thermo Scientific™ Base de bouillon au tétrathionate (déshydratée)
Description
Enrichissez et isolez de manière sélective la salmonelle Salmonella typhi et d’autres salmonelles issues des matières fécales et des eaux usées avec ce milieu sélectif.
Enrichissez et isolez sélectivement Salmonella typhi et d’autres salmonelles des matières fécales et des eaux usées avec la base de bouillon de tétrathionate Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Les organismes qui réduisent le tétrathionate, tels que les salmonelles, s’épanouissent dans le milieu tandis que de nombreux organismes fécaux sont inhibés1.
L’infection par des Salmonella (salmonellose) est une maladie bactérienne courante qui affecte le tractus intestinal. Les bactéries Salmonella vivent généralement dans les intestins des animaux et des humains et sont excrétées par le biais de leurs selles. Les humains sont le plus couramment infectés par l’eau ou les aliments contaminées.
Le bouillon tétrathionate est recommandé pour la méthode d’enrichissement sélectif d’isolement de Salmonella typhi et d’autres salmonelles des matières fécales, des eaux usées, etc.
La combinaison du thiosulfate et du tétrathionate rend la sélectivité au milieu, ce qui permet de supprimer les coliformes commensaux. Les organismes qui possèdent l’enzyme tétrathionate réductase se développent dans le milieu. Les espèces de Salmonella et de Proteus possèdent l’enzyme ; Escherichia coli et shigellae ne le possèdent pas. Les membres du groupe Proteus réduisent le tétrathionate et peuvent donc altérer la valeur de ce milieu pour l’isolement des salmonelles ; ce désavantage du milieu est largement surmonté par l’ajout de 40 μg de novobiocine à chaque millilitre du milieu incomplet avant l’ajout d’iode2,3.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Specifications
Specifications
| Description | Base de bouillon de tétrathionate |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 6,5 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.