Learn More
Thermo Scientific™ Milieu pour Trichomonas (déshydraté)
Description
Milieu pour la culture de Trichomonas vaginalis à partir d’échantillons d’urine et d’échantillons urétraux et vaginaux sur écouvillon.
Milieu pour Trichomonas Scientific™ Oxoid™ utile pour la culture de Trichomonas vaginalis à partir d’échantillons d’urine et d’échantillons urétraux et vaginaux sur écouvillon.
Ce milieu est basé sur la formule de Feinberg et Whittington1, utilisé pour la recherche de Trichomonas vaginalis et des Candida. Après l’étude de 1704 prélèvements génito-urinaires, ces auteurs ont montré que Trichomonas vaginalis n’aurait pas été détectée dans 23,5 % des échantillons qui n’avaient pas été mis en culture. De plus, sur 747 prélèvements vaginaux, 63 % des cas positifs auraient été rendus faussement négatifs sans l’utilisation du milieu pour Trichomonas.
Les Trichomonas vaginalis sont des parasites anaérobies flagellés responsables de la trichomonase. La trichomonase est une infection sexuellement transmissible de l’appareil génito-urinaire et est une cause fréquente de vaginite chez les femmes, tandis que les hommes atteints de cette infection peuvent présenter des symptômes d’urétrite.
La culture de T. vaginalis est la méthode la plus fiable pour le diagnostic de cet agent pathogène sexuellement transmissible. Utiliser le milieu pour Trichomonas pour la culture de T. vaginalis à partir d’échantillons cliniques.
Stenton2 a noté que le succès d’une version plus récente du milieu pour Trichomonas dépendait surtout de la qualité et du pourcentage de foie incorporé au milieu ; il a alors choisi l’extrait de foie Oxoid. Le milieu pour Trichomonas a été légèrement modifié par l’addition de 0,1 % (pds/vol.) d’agar : ceci diminue la tension d’oxygène et entraîne donc une pousse plus abondante des Trichomonas. On peut obtenir une bonne croissance des Trichomonas et des Candida en culture mixte, la pousse des Candida interférant rarement avec celle des Trichomonas.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Milieu trichomonas |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 13,3 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement