Learn More
Thermo Scientific™ Milieu au thioglycolate USP (déshydraté)
Code produit. 10259522
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Code produit. 10259522
Marque: Thermo Scientific™ CM0173T
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité et ce, grâce à ce milieu.
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité grâce au milieu au thioglycolate Thermo Scientific™ Oxoid™ (USP) (déshydraté). Le milieu est préparé selon la formule spécifiée dans la pharmacopée américaine1 pour les tests de stérilité ; il est conforme aux formulations détaillées dans les pharmacopées britannique et européenne 2,3,4.
Le milieu au thioglycolate est adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies. Le thioglycolate de sodium agit comme un agent de réduction et neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection, etc.
  • Adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies.
  • Milieu bien tamponné : les réactions acides ou alcalines génèrent une altération tout à fait négligeable en réaction au milieu.
  • Le thioglycolate de sodium du milieu neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection.
Si la solution soumise à l’essai contient une substance bactériostatique, il est nécessaire, afin d’éviter un faux résultat négatif, d’établir l’activité bactériostatique du produit par la méthode décrite dans la pharmacopée américaine1. Le milieu thioglycolate USP est également recommandé pour la culture d’espèces de Clostridium. Sealey5 a découvert que les milieux testés, le milieu thioglycollate USP, avaient donné les meilleurs résultats pour la culture et l’entretien des Desulfotomaculum nigrificans.
Le contrôle de la qualité microbiologique est effectué conformément aux normes USP, BP, EP et ISO 11133:20146.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Milieu au thioglycolate, USP
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Quantité 5 kg
Rendement Pour 169,0 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement