Learn More
Thermo Scientific™ Supplément Vancomycine Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément Vancomycine Thermo Scientific™ Oxoid est à ajouter aux milieux sélectifs pour l’isolement d’entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) et d’entérocoques hautement résistants aux aminoglycosides (HLARE) à partir d’échantillons cliniques.
- Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément Vancomycine Oxoid™ |
| Forme | Lyophilisé(e) |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10 / boîte |