Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour VCN Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément sélectif Oxoid VCN est utilisé pour la préparation du milieu de Thayer Martin pour l’isolement des sous-espèces pathogènes de Neisseria.
- Ajouter à la base de gélose GC, référence CM0367B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément sélectif pour VCN |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |