Learn More
Thermo Scientific™ Supplément Vitox Oxoid™
Click to view available options
Rendement:
Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Beschreibung
Le supplément d’Oxoid Vitox est utilisé pour la préparation du milieu Thayer Martin et du milieu de la ville de New York pour l’isolement de la Neisseria spp.
- Contenu : Supplément Vitox (5 flacons) plus liquide reconstituant (5 flacons)
- Ajouter à la base de gélose GC, réf. CM0367B
Informations de commande :
- Chaque flacon de Vitox plus liquide reconstituant complète 500 ml de milieu
Inclut :
- Cinq flacons de Vitox et cinq flacons de liquide de reconstitution
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Supplément Vitox |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Type d’emballage | 2 x 5/Paquet |
| Quantité | 2 x 5/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur