Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ VTEC-RPLA Toxin Detection Kit
Code produit. 12715620
Click to view available options
Quantité:
20 tests/kit
Conditionnement:
20 tests
Code produit. 12715620
Marque: Thermo Scientific™ TD0960A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Uses reverse passive latex agglutination to detect verocytotoxin VT1 and VT2 produced by E. coli cultured from food and fecal specimens.
Thermo Scientific™ Oxoid VTEC-RPLA Toxin Detection Kit uses reverse passive latex agglutination to detect verocytotoxin VT1 and VT2 produced by E. coli cultured from food and fecal specimens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description VTEC-RPLA Toxin Detection Kit
Quantité 20 tests/kit