Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque à l’eau (déshydratée)
Code produit. 10566723
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10566723
Marque: Thermo Scientific™ CM1012B
Dénombrez tous les microorganismes cultivables issus de l’eau selon une technique de comptage de colonie grâce à ce milieu tout en vous conformant à la norme ISO 6222 : 1999
Dénombrez tous les microorganismes cultivables dans l’eau selon une technique de comptage des colonies grâce à la gélose pour comptage sur plaque à l’eau Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Ce milieu nutritif non sélectif est conforme à la norme ISO 6222: 1999 (E) sur la qualité de l’eau - Dénombrement des microorganismes cultivables - Comptage de colonies par l’inoculation dans un milieu de culture à la gélose nutritive1.
Toutes les eaux, quel qu’en soit leur type, contiennent invariablement tout un ensemble de microorganismes provenant de différentes sources, telles que le sol et la végétation. L’estimation des valeurs globales permet d’obtenir des informations utiles pour l’évaluation et la surveillance de la qualité de l’eau. Des comptages distincts des microorganismes capables de se développer et de former des colonies dans un milieu de gélose nutritive à 36°C et 22°C sont généralement effectués.
Les comptages de colonies sont utiles pour évaluer l’intégrité des sources d’eaux souterraines ainsi que l’efficacité des processus de traitement des eaux, tels que la coagulation, la filtration et la désinfection, tout comme pour fournir une indication de la propreté et de l’intégrité du système de distribution. Ils servent également à évaluer l’adéquation d’une alimentation en eau pour la préparation d’aliments et de boissons afin d’éviter toute contamination du produit avec des organismes d’altération.
L’avantage principal des comptages de colonie réside dans la détection des modifications par rapport aux valeurs attendues, sur la base d’un suivi fréquent à long terme. Toute hausse subite du comptage peut constituer un signe précoce de pollution grave et nécessiter une enquête immédiate.1
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : ISO.
Description Gélose pour comptage sur plaque à l’eau
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 20,8 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement