Learn More
Thermo Scientific™ Supplément autolysat de levure Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément d’autolysat de levure Oxoid est utilisé pour la préparation du milieu de New York City pour l’isolement des sous-espèces de Neisseria.
- Ajouter à la base de gélose GC, référence CM0367B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément d’autolysat de levure |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
| Espèces | Levures |