Learn More
Thermo Scientific™ Poudre d‘extrait de levure Oxoid™, 5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Description
La poudre d’extrait de levure Oxoid est un autolysat de levure séché qui fournit une source nutritive d’azote et de vitamines.
- Recommandé pour le comptage des plaques des organismes dans l’eau
- Augmente le rendement des organismes de nombreux milieux ou bouillons de fermentation
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Description | Poudre d‘extrait de levure |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Extrait de levure |
| À utiliser avec (application) | Culture media or fermentation processes |
| Quantité | 500 g |
| Protein Source | Yeast Extract |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.