Learn More
Ester isopropylique de l'acide oxolinique, Mikromol™
Code produit 30051766
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051766 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051766 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0898.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de l'acide oxolinique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxolinic Acid Isopropyl Ester
CAS 2731414-28-9
Noms d’analytes ou de composants Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H17 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxolinic Acid Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO5/c1-4-17-7-11(16(19)22-9(2)3)15(18)10-5-13-14(6-12(10)17)21-8-20-13/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nom IUPAC 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de propan-2-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 303.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 303.1107 g/mol