Learn More
Acide oxolinique, LoGiCal
Code produit 30462722
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462722 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462722 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0898.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxolinic acid
CAS 14698-29-4
Noms d’analytes ou de composants Oxolinic acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H11 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
Type de solution Neat
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nom IUPAC acide 5-éthyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoléine-7-carboxylique
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 261.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 261.0637 g/mol