Learn More
Acide oxonique et sel de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493169 25 g 25g
15483169 5 g 5g
15403179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60400.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de l’uricase
Oxonic acid potassium salt is an inhibitor of uricase. This product has been used for the inhibition of 5-fluorouracil-induced gastrointestinal toxicity without the loss of its antitumor activity in rats. It has also been used to induce hyperuricemia in rats; as it inhibits uric acid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxalique, transformé autrefois sous forme de sels de potassium, est un inhibiteur de l’uricase. Ce produit a été utilisé pour réduire la toxicité gastro-intestinale du 5-fluorouracile sans perte de son activité antitumorale chez le rat. Il a également été utilisé pour induire une hyperuricémie chez les rats car il inhibe le métabolisme des acides uriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2207-75-2
Formule moléculaire C4H2KN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.18
Numéro MDL MFCD00010565
Clé InChI IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
CID PubChem 2723920
ChEBI CHEBI:80230
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxonic acid potassium salt
Point de fusion 300°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Merck Index 14,6947
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Nom IUPAC Potassium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tétrahydro-1,3,5-triazine-2-carboxylate
Poids de la formule 195.18