Learn More
Acide oxophénylacétique (acide benzoylformique), Mikromol™
Code produit 30051636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051636 25 mg 25mg
30049545 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051636 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0834.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide oxophénylacétique (acide benzoylformique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylglyoxylic Acid
CAS 611-73-4
Noms d’analytes ou de composants Phenylglyoxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Oxophenylacetic Acid, Benzoylformic Acid, Glycopyrronium Bromide Impurity B, Glycopyrronium Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide2-oxo-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 150.131
Quantité 25 mg
Poids de la formule 150,032 g/mol