Learn More
oxy-chlorhydrate de 100 μg/ml dans l’Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328384
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328384 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328384 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011130HE
Découvrez les matériaux de référence certifiés du Dr. Ehrenstorfer : disponible dans plusieurs formats, y compris les mélanges réglementaires multi-composants, pour étayer vos analyses alimentaires et environnementales avec une qualité traçabilité et accréditée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau oxy-Chlordane
CAS 27304-13-8
Noms d’analytes ou de composants oxy-Chlordane
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C10 H4 Cl8 O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aS)-rel-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, exo,endo-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-Oxychlordane, Octachlor epoxide, Oxychlordan, Oxychlordane, (1aalpha,1bbeta,2alpha,5alpha,5abeta,6beta,6aalpha)-2,3,4,5,6,6a,7,7-Octachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, Octachlor Epoxide
Formule InChI InChI=1S/C10H4Cl8O/c11-3-1-2(6-9(3,16)19-6)8(15)5(13)4(12)7(1,14)10(8,17)18/h1-3,6H/t1-,2+,3+,6-,7+,8-,9+/m0/s1
SMILES Cl[C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@@H]3O[C@]13Cl)[C@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Hexane
Poids moléculaire (g/mol) 423.76
Quantité 1 mL
Poids de la formule 419.777 g/mol