Learn More
Oxybuprocaïne EP Impureté C, Mikromol™
Description
Oxybuprocaïne EP Impureté C
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 2374-03-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H7 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque |
| Afficher plus |