Learn More
Chlorhydrate d'oxybuprocaïne, LoGiCal
Code produit 30459844
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459844 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459844 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0543.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxybuprocaine Hydrochloride
CAS 5987-82-6
Noms d’analytes ou de composants Oxybuprocaine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H28 N2 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-3-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, Benoxil, Benoxinate hydrochloride, Boxinate, Cebesine, Conjucaine, Conjuncain, Dorsacaine, Dorsacaine hydrochloride, Lacrimin, Novesin, Novesine, Oxybuprocaine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 4-amino-3-butoxybenzoate ; chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 344.88
Quantité 10 mg
Poids de la formule 344.1867 g/mol