Learn More
Dichlorhydrate d'oxybuprocaïne N-oxyde, Mikromol™
Code produit 30050394
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050394 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050394 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0543.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate d'oxybuprocaïne N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2727060-44-6
Noms d’analytes ou de composants Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H28 N2 O4 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxybuprocaine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H28N2O4.2ClH/c1-4-7-11-22-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)23-12-10-19(21,5-2)6-3;;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
Nom IUPAC óxido de 2-(4-amino-3-butoxibenzoil)oxi-N,N-dietiletanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 397.34
Quantité 100 mg
Poids de la formule 396.1583 g/mol