Learn More
Oxydibenzène, Mikromol™
Code produit 30049855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049855 25 mg 25mg
17973006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049855 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0461.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxydibenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxydibenzene
CAS 101-84-8
Noms d’analytes ou de composants Oxydibenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Phénoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 170,0732 g/mol