Learn More
Chlorhydrate d'oxymétazoline, Mikromol™
Description
chlorhydrate d'oxymétazoline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxymetazoline Hydrochloride |
| CAS | 2-8-2315 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxymetazoline Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H24 N2 O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylméthyl)-2,4-diméthylphénol ;chlorhydrate |
| Afficher plus |