Learn More
Oxypurinol 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312520 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312520 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15811500WA100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Noms d’analytes ou de composants Oxypurinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 N4 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Oxypurinol
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Nom IUPAC 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 152.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,0334 g/mol