Learn More
Oxypurinol, Mikromol™
Description
Oxypurinol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxypurinol |
| CAS | 2465-59-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxypurinol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H4 N4 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Oxypurinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1 |
| Nom IUPAC | 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione |
| Afficher plus |