Learn More
Oxyquinoléine (8-hydroxyquinoléine), LoGiCal
Code produit 30463653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463653 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463653 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3108.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Noms d’analytes ou de composants 8-Hydroxyquinoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1cccc2cccnc12
Nom IUPAC Quinoline-8-ol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Quantité 10 mg
Poids de la formule 145,0528 g/mol