Learn More
Oxyquinoléine (8-Hydroxyquinoléine), Mikromol™
Code produit 18063340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18063340 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18063340 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3108.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyquinoléine (8-Hydroxyquinoléine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Noms d’analytes ou de composants 8-Hydroxyquinoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2cccnc12
Nom IUPAC Quinoline-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145,0528 g/mol