Learn More
Oxytétracycline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324473 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324473 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15819980AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxytetracycline
CAS 79-57-2
Noms d’analytes ou de composants Oxytetracycline
Conditions d’expédition -18 °C
Formule moléculaire C22 H24 N2 O9
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Oxytetracycline, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- (7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, 5-Hydroxytetracycline, Abbocin, Adamycin, Antibiotic TM 25, Berkmycen, Biostat PA, Clinimycin, Dabicycline, Erfamycin, Fanterrin, Geomycin, Geomycin (Streptomyces vimosus), Geotilin, Imperacin, LA 200, Lenocycline, Liquamycin, Liquamycin LA 200, Macocyn, Mycoshield TMQTHC 20, NSC 9169, OTC, OTC (antibiotic), OXTC, Oksisyklin, Oxatets, Oxiter 200, Oxitetracyclin, Oxy-Kesso-Tetra, Oxycline, Oxydon, Oxyject LA, Oxylim, Oxymed 50, Oxymycin, Oxymykoin, Oxypam, Oxysentin 100, Oxyterracin, Oxyterracine, Oxyterracyne, Oxytetracyclin, Oxytetracycline, Oxytetracycline amphoteric, Oxytetral, Proteroxyna, Riomitsin, Ryomycin, Solkaciclina, Stecsolin, Stevacin, Stevasin, TM 50, Tarocyn, Tarosin, Teravit, Terrafungine, Terralon LA, Terramycin, Terramycin Q 50, Tetran, Unimycin, Ursocyclin, Ursocycline, Vendarcin
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 460.43
Quantité 1 mL
Poids de la formule 460,1482 g/mol