Learn More
Ozagrel sodium, MedChemExpress
Code produit. 16438488
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16438488
Marque: Medchem Express HYB0428A
MedChemExpress Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ozagrel sodium
CAS 189224-26-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H11N2NaO2
Quantité 10 mg
Synonyme OKY-046 sodium
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (199.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (24.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])/C=C/C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 250.23
Poids de la formule 250.23
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.