Learn More
Hanna Instruments™ Kit de réactif pour analyse de l’ozone dans l’eau
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100/boîte |
| Plage | 0 à 2mg/L |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Réactif à l’ozone |
Sécurité et traitement
Produktbeteckning
- X100 REAGENT OZONE
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H332-Nocif par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, EDTA
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering