Learn More
Palintest™ Kit de test d’ozone
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Description
Réactifs pour photomètres Palintest
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
Spécification
Spécification
| Concentration | 0 à 2 mg/L |
| Quantité | 50/boîte |