missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kit de réactif pour test de l’ozone
Click to view available options
Nbre de tests:
200
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
- Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
Spécification
Spécification
| Analytes | Digestion avec persulfate |
| À utiliser avec (application) | Pour l’eau potable, les eaux usées, les désinfectants |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 200 |
| Plage | 0,010 à 4,00 mg/l |
| Suffisant pour | 200 tests |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test de cuve de l’azote total NTotal |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu