Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test ozone
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à marron
Description
Bandelette semi-quantitative Quantofix™
• Pour le terrain ou le laboratoire
• Test rapide par comparaison de couleur
• Boîtes de 100 bandelettes 6 x 95mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• A comparer avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Simple et rapide: immerger puis lire
• Réactif breveté pour analyses semi-quantitatives rapides
• Précision accrue et lecture directe en mg/L
• Couvercle du tube muni d'une cartouche dessiccante assurant une conservation supérieure à 2 ans (à +30°C)
• Idéal pour une analyse de terrain ou de laboratoire
• Quantofix™
• Pour le terrain ou le laboratoire
• Test rapide par comparaison de couleur
• Boîtes de 100 bandelettes 6 x 95mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• A comparer avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Simple et rapide: immerger puis lire
• Réactif breveté pour analyses semi-quantitatives rapides
• Précision accrue et lecture directe en mg/L
• Couvercle du tube muni d'une cartouche dessiccante assurant une conservation supérieure à 2 ans (à +30°C)
• Idéal pour une analyse de terrain ou de laboratoire
• Quantofix™
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à marron |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Test ozone |
| Graduations | <90, 90 à 150, 150 à 210, >210 μg/m3 O3 |
| Caractéristiques des paramètres | Ozone |
| Quantité | 12/boîte |
| Méthode de test | Ozone |
| Type | Bandelette de test |