Learn More
Welch™ POMPE PALETTE 16M3/H 2.10-3MB Prix déstockage valable uniquement pour un produi
Code produit. 11867291 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
170 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11867291
Marque: Welch™ 322006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les pompes à vide rotatives Welch Ilmvac™ P 17 Z sont légères, offrent une vitesse de pompage élevée et sont dotées d’une conception compacte. Elles peuvent être utilisées en laboratoire pour les applications sous vide, entre les plages de vide primaire et poussé, de 1 à 10-3 mbar.
  • Caractérisée par sa haute tolérance à la vapeur d’eau et sa fiabilité
  • Conçue pour résister à de grandes quantités de vapeur d’eau dans le flux de vapeur d’entrée de la pompe à vide
  • Pompe à vide rotative prête à l’emploi avec charge d’huile
  • Interrupteur de protection du moteur, interrupteur principal d’alimentation, câble d’alimentation secteur et prise
  • Anneau de centrage et bague de serrage pour l’entrée et la sortie
  • Vanne de ballast à gaz
  • Poignée de transport
  • Huiles spéciales disponibles sur demande
  • Haute tolérance aux vapeurs d’eau pour les applications chimiques
  • Compacte, robuste et fonctionnelle
  • Faible émission de bruit
  • Aucune contamination de la chambre par une migration ou un reflux d’huile
  • Vitesse de pompage élevée
  • Absence de métaux non ferreux
  • Les pressions limites faibles sont rapidement atteintes.
  • Longs intervalles de service
  • Faible consommation d’énergie
  • Conçue pour un fonctionnement permanent
  • Palettes fabriquées dans un plastique spécial, non affectées par la corrosion ni endommagées par des particules d’impuretés et parfaitement coulissantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Régime moteur 267/320 L/min.
Alimentation électrique 100/115/230 V
Profondeur (métrique) 170 mm
Modèle P 17 Z
Niveau sonore <50 dB
Puissance 550 w
Poids (métrique) 37 kg
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 260 mm
Largeur totale (métrique) 540 mm
Type de pompe Rotary Vane Vacuum Pump
Pression maximale 2 x 10-3 mbar
Tension 100/115/230 V