Learn More
Mettler Toledo™ Imprimante P-52 RUE
Code produit 15763732 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Langues:
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, German, French, Italian, Spanish, Russian
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Langues Conditionnement
15763732 Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, German, French, Italian, Spanish, Russian 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15763732 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30237290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2513.22€
    1815.97€ / 1 pièces
    Économisez 697.25€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Technologie d’imprimante matricielle
  • Technique d’impression : Matrice de points
  • Vitesse d’impression : Jusqu’à 10 mm/s
  • Génération de codes-barres : Non
  • Interfaces : Ethernet ; RS-232 ; Périphérique USB
  • Langues d’interface : Français
  • Jeu de caractères : IBM/DOS, ANSI/WIN, UTF-8
  • Horloge en temps réel intégrée : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 100 à 240 VCA 50/60 Hz
Matériau Impression : Papier standard (papier, étiquette continue)
Langues Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, German, French, Italian, Spanish, Russian
Poids (métrique) 1,25 kg
Type Imprimante P52-RUE