Learn More
Welch™ Système de pompe mixte P 6 Z Chemvac
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
330 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pompe Chemvac pour gaz corrosifs
• Pompe à palettes + pompe à membrane
• Pour un rendement élevé
• Débit 5,8 à 21m3/h
• Vide limite 2.10-3 mbar
• Vacuomètre intégré
• Lors du pompage de gaz avec une pompe à palettes, la formation des condensats apparaît à pression proche de la pression atmosphérique, c'est à dire en sortie de pompe
• Les condensats corrosifs ou non compatibles avec l'huile entrainent une mauvaise lubrification et une usure prématurée de la pompe
• Solution
• Une pompe à membrane raccordée à la pompe à palettes, crée un vide de 8mbar
• Ce vide permet d'aspirer les gaz en sortie de la pompe à palettes et évite que les vapeurs ne se condensent dans l'huile
• Avantages
• Caractéristiques de l'huile et rendement de la pompe conservés
• Maintenance réduite
• Applications Pompage de gaz corrosif et soluble dans l'huile, lyophilisation, évaporateur/concentrateur, dépôt sous vide, étuve à vide, dégazage
• Equipement
• Lest d'air sur la pompe à palettes et sur la pompe à membrane pour favoriser l'évacuation des vapeurs
• Filtre d'échappement
• Collecteur de condensats
• Collier de serrage et anneau de centrage
• Alimentation 230V - 50Hz
• Pompe Chemvac
• Pompe à palettes + pompe à membrane
• Pour un rendement élevé
• Débit 5,8 à 21m3/h
• Vide limite 2.10-3 mbar
• Vacuomètre intégré
• Lors du pompage de gaz avec une pompe à palettes, la formation des condensats apparaît à pression proche de la pression atmosphérique, c'est à dire en sortie de pompe
• Les condensats corrosifs ou non compatibles avec l'huile entrainent une mauvaise lubrification et une usure prématurée de la pompe
• Solution
• Une pompe à membrane raccordée à la pompe à palettes, crée un vide de 8mbar
• Ce vide permet d'aspirer les gaz en sortie de la pompe à palettes et évite que les vapeurs ne se condensent dans l'huile
• Avantages
• Caractéristiques de l'huile et rendement de la pompe conservés
• Maintenance réduite
• Applications Pompage de gaz corrosif et soluble dans l'huile, lyophilisation, évaporateur/concentrateur, dépôt sous vide, étuve à vide, dégazage
• Equipement
• Lest d'air sur la pompe à palettes et sur la pompe à membrane pour favoriser l'évacuation des vapeurs
• Filtre d'échappement
• Collecteur de condensats
• Collier de serrage et anneau de centrage
• Alimentation 230V - 50Hz
• Pompe Chemvac
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 330 mm |
| Modèle | P 6 Z |
| Débit | 97/110 L/min. |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur totale (métrique) | 340 mm |
| Largeur totale (métrique) | 500 mm |
| Type de pompe | Chemvac Combination Pump System |
| Pression maximale | 2 x 10-3 mbar |
| Tension | 230 V |