missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide p-aminobenzoïque, 99,82 %, MP Biomedicals™

Code produit. p-4404474 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g

Artikelnummer. 11428190

Marke: MP Biomedicals 0210256901

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Chemische Identifikatoren

CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Spezifikation

Nom chimique ou matériau p-Aminobenzoic acid
Couleur Blanc
Densité 1.374g/mL
Quantité 1 g
Poids de la formule 137.1
Pourcentage de pureté 99.82%
Forme physique Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Aminobenzoic Acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt