Learn More
Acide p-anisique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-61006 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
Code produit. 10686352
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-09-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002542
Clé InChI ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
CID PubChem 7478
ChEBI CHEBI:40813
Nom IUPAC Acide 4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 181.0°C to 186.0°C
Couleur Gris-beige à blanc
Point d’ébullition 275.0°C
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3OC6H4CO2H
Indice de réfraction 1.5710 to 1.5760
Quantité 100 g
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche