Learn More
P-anisidine, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 104830010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 104-94-9 Poids : 1.05000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
104-94-9 | |
123.15 | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
7732 | |
4-méthoxyaniline |
C7H9NO | |
MFCD00007864 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
CHEBI:82388 | |
COC1=CC=C(C=C1)N |
Spécification
p-Anisidine | |
122°C | |
Flacon en verre | |
240.0°C to 243.0°C | |
56.0°C to 59.0°C | |
99% | |
98.5% min. (GC) | |
CH3OC6H4NH2 | |
13, 435 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthoxyaniline | |
7732 | |
123.15 | |
99% |
1.0600g/mL | |
Authentic | |
1.06 | |
Marron à gris | |
1kg | |
104-94-9,90-04-0 | |
C7H9NO | |
MFCD00007864 | |
14, 667 | |
Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene | |
COC1=CC=C(C=C1)N | |
123.15 | |
CHEBI:82388 | |
Poudre cristalline, granulés ou flocons |