Learn More
Dioxime 1,4-benzoquinone, SPEX CertiPrep™
Code produit 12989424 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12989424 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12989424 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Dioxime 1,4-benzoquinone105-11-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzoquinone dioxime
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 105-11-3
% min. CAS 0.1
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1
Forme physique Solide
Formule moléculaire C6H6N2O2
Numéro MDL MFCD00063636
Couleur Blanc
pH 5 to 8
Point de fusion 884°C
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Nom IUPAC N-(4-Nitrosophényl)hydroxylamine
Solvent or Matrix MeCl:Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
CID PubChem 7737
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire