Learn More
p-Chloranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425593
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11425593
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13495.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-chloranile est utilisé comme intermédiaire de colorant, agent oxydant, agent vulcanisant et réactif de déshydrogénation. Il permet de réaliser des électrodes de chloranile pour mesurer le pH. De plus, il sert d’accepteur d’hydrogène et intervient dans des réactions d’aromatisation comme la conversion de cyclohexadiènes en dérivés benzéniques. Il est utilisé pour tester l’amine secondaire. En outre, il est utilisé comme précurseur pour préparer le diaziquone, agent chimiothérapeutique intervenant dans le traitement du cancer.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’acétone. Légèrement soluble dans le chloroforme, le diméthylformamide, le solvant naphta, le benzène, le disulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’eau, l’éther de pétrole froid, le méthanol, le phtalate de dibutyle et l’alcool froid.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-75-2
Formule moléculaire C6Cl4O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.86
Numéro MDL MFCD00001594
Clé InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
CID PubChem 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nom IUPAC tetrachlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Chloranil
Point de fusion ∼290°C (sublimation)
Densité 1.97
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Informations sur la solubilité Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Poids de la formule 245.88
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Chloranil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione