Learn More
p-CPP HCl (chlorhydrate de para-chlorophénylpipérazine) 1,0 mg/ml dans le méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 13078-12-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Afficher plus |