Learn More
Chlorure de tétrazolium bleu de p-nitro, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit. 11456451 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
Code produit. 11456451
Marque: MP Biomedicals 0219399950
Identifiants chimiques
CAS 298-83-9
Formule moléculaire C40H30Cl2N10O6
Poids moléculaire (g/mol) 817.644
Numéro MDL MFCD00012159
Clé InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
CID PubChem 9281
ChEBI CHEBI:9505
Nom IUPAC dichlorure de 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitro Blue Tetrazolium Chloride
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 0.981
Quantité 50 mg
Poids de la formule 817.6
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5,5'-diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'ylene)ditetrazolium dichlorid