Learn More
P-phénylènediamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10216873
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
106-50-3
C6H8N2
108.14
MFCD00007901
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
7814
CHEBI:51403
benzène-1,4-diamine
C1=CC(=CC=C1N)N
106-50-3
C6H8N2
108.14
MFCD00007901
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
7814
CHEBI:51403
benzène-1,4-diamine
C1=CC(=CC=C1N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau p-Phenylenediamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 139.0°C to 141.0°C
Couleur Marron à violet ou gris-blanc
Point d’éclair 156°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H4(NH2)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 13, 61
Merck Index 15, 7397
Informations sur la solubilité Solubility in water: 47g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou paillettes