Learn More
P-Quincephényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028893
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15423447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26308.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3073-05-0
Formule moléculaire C30H22
Poids moléculaire (g/mol) 382.506
Numéro MDL MFCD00059012
Clé InChI OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
CID PubChem 137813
Nom IUPAC 1,4-bis(4-phénylphényl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Quinquephenyl
Quantité 250 mg
Poids de la formule 382.5
Pourcentage de pureté 98%