Learn More
p-Tolualdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414010
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11414010 5 g 5g
11410213 100 g 100g
11420213 500 g 500g
11430213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11414010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11384.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
p-Tolualdehyde is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, dyes perfumes and agrochemicals. It is also used as a fixative of flavorings. It is also used as an important organic intermediates, used for spices, triphenylmethane dye synthesis, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-Tolualdéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des produits pharmaceutiques, des colorants pour parfums et des produits agrochimiques. Il est également utilisé comme fixateur d’arômes. On l’emploie également comme un intermédiaire organique important, intervenant dans la synthèse des épices, du colorant triphénylméthane, etc.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-87-0
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00006954
Clé InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
CID PubChem 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nom IUPAC 4-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolualdehyde
Point de fusion -6°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 5 g
Beilstein 385772
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%